Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglie in HDPE da laboratorio Nalgene™ a imboccatura stretta con tappo
Conservazione, trasporto e imballaggio di liquidi con questi flaconi estremamente affidabili e di qualità professionale, appositamente progettati per resistere a lungo alle complesse operazioni di laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 2002-9025
6.87 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24323" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile conservare, trasportare e confezionare i liquidi nei flaconi in HDPE altamente affidabili e resistenti Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta di qualità professionale con tappo. Questi contenitori semi-rigidi, trasparenti e multiuso, sono stati appositamente progettati per durare a lungo con l'uso in operazioni di laboratorio complesse e offrono un'eccellente resistenza chimica.
- Versatile and indispensable in the lab
- Uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
- Can be used in a freezer up to -100°C (-149°F)
- Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
- Participates in the ACT Label Program
- Leakproof†
Specifica
0.25 oz., 8 mL | |
0.25 oz. | |
Lab Quality Narrow-Mouth Bottle | |
HDPE | |
12 | |
Natural | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
No | |
Round | |
45 mm | |
0.98 in. | |
Unlined | |
20 mm | |
Screw Cap |
8 ml | |
Translucent | |
14 mm | |
72 | |
Non sterile | |
20 mm | |
Yes | |
Narrow | |
Yes | |
Storage Bottle | |
1.78 in. | |
Polypropylene | |
25 mm | |
No |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1334581 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2002-9025 |
1414295 | Certificato di conformità | 03/10/2024 | 2002-9025 |
1413876 | Certificato di conformità | 02/10/2024 | 2002-9025 |
1407478 | Certificato di conformità | 31/05/2024 | 2002-9025 |
1403696 | Certificato di conformità | 19/03/2024 | 2002-9025 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.