Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
78.05€ - 324.00€
Specifica
Materiale | PETG |
---|---|
N. per confezione | 1 |
Forma | Erlenmeyer |
Rivestimento superficiale | Nessuno |
Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
Allerta:
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10266432
|
Thermo Scientific™
4115-0125 |
125 mL | 38-430 mm | Sfiato |
324.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10592033
|
Thermo Scientific™
4115-0250 |
250 mL | 38-430 mm | Vented |
171.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10686673
|
Thermo Scientific™
4115-0500 |
500 mL | 45-430 mm | Vented |
197.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10357302
|
Thermo Scientific™
4115-1000 |
1000 mL | 45-430 mm | Vented |
109.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10473582
|
Thermo Scientific™
4115-2000 |
2000 mL | 45-430 mm | Vented |
108.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10156192
|
Thermo Scientific™
4115-2800 |
2800 mL | 70 mm | Vented |
168.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10465622
|
Thermo Scientific™
4112-0125 |
125 mL | 38-430 mm | Solid, non-vented |
203.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10292032
|
Thermo Scientific™
4112-0250 |
250 mL | 38-430 mm | Solid, non-vented |
108.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10179661
|
Thermo Scientific™
4112-0500 |
500 mL | 45-430 mm | Solid, non-vented |
136.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10475622
|
Thermo Scientific™
4112-1000 |
1000 mL | 45-430 mm | Solid, non-vented |
78.05€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10385012
|
Thermo Scientific™
4112-2000 |
2000 mL | 45-430 mm | Solid, non-vented |
83.55€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10228732
|
Thermo Scientific™
4112-2800 |
2800 mL | 70 mm | Solid, non-vented |
166.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Caratteristiche:- Sterili e monouso: Riduzione del rischio di contaminazione
- Comprimibile in autoclave: Riduzione dei rifiuti biologici pericolosi
- Graduato per una rapida valutazione volumetrica
- Eccellente supporto di convalida: Convalida disponibile su richiesta
Specifica
PETG | |
Erlenmeyer | |
Non sterilizzabile in autoclave | |
Sì | |
Liscio |
1 | |
Nessuno | |
Sì | |
Sterili |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.