Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 4112-2800
154.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10228732
  • 166.00€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features:
  • Sterile and single use: Reduce contamination risk
  • Collapses when autoclaved: Reduce bio hazardous waste
  • Graduated for quick volume assessment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
95 oz.
PETG
1
Nessuno
Single-use
Stretta
Liscio
70 mm
2800 mL
4
Erlenmeyer
Not Autoclavable
Yes
Sterile
Solid, non-vented
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1385597 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-2800
Numero di lotto1331463 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-2800
Numero di lotto1396269 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-2800
Numero di lotto1298676 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-2800
Numero di lotto1277807 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-2800
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili > 2800mL; Solid Closure
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.