Learn More
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili
Fiasche monouso che consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire contaminazioni; ideali per sospensione di colture cellulari, preparazione di terreni, miscelazione e conservazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 4112-0250
100.45 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10292032
  • 108.00€ / pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
† Convalide vengono fornite ai clienti come documentazione di supporto durante il processo di convalida del prodotto. Queste informazioni confidenziali possono essere richieste a: rocregsupport@thermofisher.com. Dopo l'invio della richiesta, verrà inviata una clausola di riservatezza da compilare.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le fiasche di Erlenmeyer in PETG monouso a fondo piatto Thermo Scientific™ Nalgene™ consentono di risparmiare tempo nella preparazione e di prevenire le contaminazioni; sono ideali per la sospensione di colture cellulari, la preparazione, la miscelazione e la conservazione di terreni. Il PETG trasparente è robusto e resistente agli urti e migliora la sicurezza personale. Tutte le misure sono disponibili con o senza sfiato.
Features:
  • Sterile and single use: Reduce contamination risk
  • Collapses when autoclaved: Reduce bio hazardous waste
  • Graduated for quick volume assessment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8 oz.
PETG
1
Nessuno
Stretta
Liscio
38-430 mm
250 mL
12
Erlenmeyer
Non sterilizzabile in autoclave
Prodotto sterile
Solid, non-vented
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1425569 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/04/2025 Catalog Number4112-0250
Numero di lotto1417615 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-0250
Numero di lotto1363292 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-0250
Numero di lotto1280885 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-0250
Numero di lotto1409199 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data04/12/2024 Catalog Number4112-0250
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Beute Nalgene™ in PETG monouso a fondo piatto: sterili > 250mL; Solid Closure
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.