Learn More
Thermo Scientific™ Siringhe monouso interamente in plastica National Target
Queste siringhe monouso interamente in plastica consentono di erogare piccole quantità di liquido o di applicare pressione al filtro mediante i filtri per siringa.
24.02€ - 116.58€
Specifica
Materiale | Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel) |
---|---|
Monouso | Sì |
Product Line | National Target |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filtro per siringa |
Tipo di collegamento | Luer Lock |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10280655
|
Thermo Scientific™
S7510-1 |
Siringa Luer-Slip | 1 ml |
39.60€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10178894
|
Thermo Scientific™
S7510-10 |
Siringa Luer-Slip | 10 ml |
46.78€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10785126
|
Thermo Scientific™
S7510-20 |
Siringa Luer-Slip | 20 ml |
77.94€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10608435
|
Thermo Scientific™
S7510-3 |
Siringa Luer-Slip | 3 ml |
24.02€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10313015
|
Thermo Scientific™
S7510-30 |
Luer-slip Syringe | 30 mL | N/A | ||||||
10271245
|
Thermo Scientific™
S7510-5 |
Siringa Luer-Slip | 5 ml |
41.33€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11901563
|
Thermo Scientific™
S7510-50 |
SiringaLuer-Slip | 50 ml | N/A | ||||||
11991553
|
Thermo Scientific™
S7515-10 |
SiringaLuer-Lock | 10 ml |
82.76€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10302685
|
Thermo Scientific™
S7515-20 |
Siringa Luer-Lock | 20 ml |
116.58€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10362725
|
Thermo Scientific™
S7515-3 |
SiringaLuer-Lock | 3 mL |
65.98€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10744366
|
Thermo Scientific™
S7515-5 |
Siringa Luer-Lock | 5 ml |
75.53€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Queste siringhe monouso, utilizzate con i filtri per siringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific ™ Target2™ consentono di erogare e filtrare volumi contenuti di liquidi. Le siringhe monouso in plastica Thermo Scientific™ National Target rappresentano la scelta ideale per tutte le applicazioni dei filtri per siringhe. Queste siringhe monouso presentano una struttura in due parti con cilindri in polipropilene e stantuffi in polietilene. In questo modo non sono più necessarie le guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma né il lubrificante a base di silicone o di olio nel cilindro.
- Siringhe con attacco Luer-Slip o Luer Lok con capacità comprese tra 1 e 50 ml
- Non sterili
- Sfuse
Specifica
Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel) | |
National Target | |
Luer Lock |
Sì | |
Filtro per siringa | |
Non sterili |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.