Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Descrizione
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Contains one hole
Specifica
5 mm | |
46/55 IRHD | |
Confezione da 2 | |
57 mm | |
Gomma naturale |
Per uso di laboratorio | |
49 mm | |
Rosso | |
64 mm | |
Tappo |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale > Bottom Diameter: 57mm; Top Diameter: 64mm