Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB025/S
Codice prodotto. 10411083
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Specifica
For laboratory use
28 mm
Rosso
28.5 mm
Tappo
46/55 IRHD
Confezione da 20
25 mm
Gomma
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale > Diameter: 25mm