Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39420kg
Descrizione
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Solid stoppers with no holes
Specifica
Rosso | |
For laboratory use | |
28.5 mm | |
Gomma | |
28 mm |
Tappo | |
25 mm | |
Confezione da 20 | |
46/55 IRHD |