Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
23.20€ - 42.95€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Materiale | Nickel |
Forma | Round |
Tipo | Evaporating Dish |
Finitura interna | Bright |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12777356
|
Nickel Electro™
503 |
45 mL | 60 mm | 16 mm |
30.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12767356
|
Nickel Electro™
502 |
45 mL | 55 mm | 19 mm |
23.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12717366
|
Nickel Electro™
508 |
100 mL | 90 mm | 16 mm |
42.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12787356
|
Nickel Electro™
504 |
73 mL | 70 mm | 19 mm |
30.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12797356
|
Nickel Electro™
505 |
110 mL | 75 mm | 25 mm |
33.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12707366
|
Nickel Electro™
506 |
170 mL | 85 mm | 30 mm |
39.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Piatto | |
Round | |
Bright |
Nickel | |
Evaporating Dish |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes