Learn More
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate |
Punto di fusione | 175.0°C to 178.0°C |
Colore | White to Yellow |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 2.5 g |
Intervallo percentuale saggio | determination,based on dry weight) |
Indice di Merck | 14,6348 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate |
IUPAC Name | [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodium |
Peso formulazione | 765.39 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457365 | Certificato di analisi | 14/06/2024 | 227570025,227571000,227575000 |
A0460056 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 227570025,227571000,227575000 |
A0443719 | Certificato di analisi | 18/01/2024 | 227570025,227571000,227575000 |
A0456673 | Certificato di analisi | 10/10/2023 | 227570025,227571000,227575000 |
A0439178 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 227570025,227571000,227575000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triphosphopyridine nucleotide, sodium salt, hydrate
Titolo del prodotto
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals >