Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multi Dish, 4-well
BIOPHARMA
Applicazioni con risultati affidabili e di qualità costantemente elevata durante la vitrificazione.
Marca:  Thermo Scientific™ 144444
334.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10404532
  • 513.00€ / pezzi 120
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le piastre per IVF Thermo Scientific™ Nunc™ a 4 pozzetti offrono risultati costantemente affidabili per IVF e vitrificazione degli embrioni perché soddisfano i rigorosi requisiti per i test, la certificazione e la convalida IVF.
Innovative features for high quality and ease-of-use:
  • Ensures proper well orientation and prevents cross contamination with notched lid and dish
  • Prevents scratches on well bottoms and promotes fast temperature equilibrium with 0.8mm raised edge
  • The Nunclon Delta surface treatment ensures consistency of a more hydrophilic surface
  • The non-treated hydrophobic surface facilitates microdrop embryo culture
  • Certificates of conformity available for every lot
Rigorously tested, certified and validated for IVF:
  • CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed
  • Produced under ISO 13485 with full lot traceability
  • Sterile (SAL 10-6)
  • Non-pyrogenic (LAL tested)
  • USP Class VI polystyrene
  • Lot-release tested by 1-cell stage Mouse Embryo Assay (MEA) and Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed, MEA-tested, HSSA-tested
1.9 cm2/well
Sterile
4
4
66 mm
Nunclon Delta-treated IVF Dish, 4-well
Polystyrene (USP Class VI)
Nunclon Delta
120
66 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multi Dish, 4-well > Nunclon Delta treated, 4-well
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.