Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plates with Shared-Wall Technology
GREENER_CHOICE
Le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ da 1.0 e 2.0 mL DeepWell™ con tecnologia a parete condivisa sono indicate per la conservazione di campioni e di librerie di composti.
Marca:  Thermo Scientific™ 260251
411.12 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10417191
  • 1120.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1421122 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data08/04/2025 Catalog Number260251
Numero di lotto1421123 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data08/04/2025 Catalog Number260251
Numero di lotto1424078 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/04/2025 Catalog Number260251
Numero di lotto1424077 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/04/2025 Catalog Number260251
Numero di lotto1421124 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/03/2025 Catalog Number260251
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    11
    Hours
    19
    Minutes
    8
    Seconds
    48
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Thermo Scientific Matrix
    Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.
    Codice sconto: 25075
    Scade2025-06-30
    Days
    72
    Hours
    19
    Minutes
    8
    Seconds
    48
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plates with Shared-Wall Technology > 96 DeepWell-1mL, Natural Polypropylene, Non-treated, without lid, Sterile
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.