Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo sferico MicroWell
Esecuzione automatica delle applicazioni più precisa grazie a queste piastre a fondo sferico, disponibili con e senza trattamento per colture cellulari.
Marca: Thermo Scientific™ 262162
92.79 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Migliorare l'efficienza nella miscelazione, nel lavaggio e nel recupero di campioni con le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell a fondo tondo in polistirene a 96 pozzetti. I pozzetti trasparenti a U sono ideali per i saggi a base di soluzioni (ad esempio saggi di agglutinazione) e le diluizioni seriali comuni, consentendo un pipettaggio facile e pulito. Disponibili in una vasta scelta di opzioni per superfici, sterilità, chiusure e dimensioni delle confezioni.
- Il polistirene trasparente ha eccellenti proprietà ottiche ed è ideale per le misurazioni ottiche
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta è un trattamento superficiale idrofilo, mentre il polistirene non trattato è dotato di maggiori caratteristiche idrofobiche
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Specifica
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Without Lid | |
1 Pk. | |
Trasparente | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Round Bottom (U-well) | |
1 |
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
96 | |
Non trattata | |
50 |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185645 | Certificato di Irradiazione | 09/04/2025 | 262162 |
185115 | Certificato di Irradiazione | 09/01/2025 | 262162 |
185645 | Certificato di conformità | 13/03/2025 | 262162 |
185115 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | 262162 |
184437 | Certificato di conformità | 07/12/2024 | 262162 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.