Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo sferico MicroWell
Esecuzione automatica delle applicazioni più precisa grazie a queste piastre a fondo sferico, disponibili con e senza trattamento per colture cellulari.
123.00€ - 631.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Product Line | Nunc |
Product Type | Microplate |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Coperchio | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Coperchio | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10398221
![]() |
Thermo Scientific™
262162 |
Sterile | Without Lid | 1 |
123.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15317036
![]() |
Thermo Scientific™
262146 |
Non-sterile | Without Lid | 135 |
215.00€
pezzi 135 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10418522
|
Thermo Scientific™
268152 |
Non-sterile | Without Lid | 10 |
278.00€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11371605
|
Thermo Scientific™
268200 |
Sterile | With Lid | 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
10418623
![]() |
Thermo Scientific™
268200 |
Sterile | With Lid | 10 |
631.00€
pezzi 160 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Migliorare l'efficienza nella miscelazione, nel lavaggio e nel recupero di campioni con le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell a fondo tondo in polistirene a 96 pozzetti. I pozzetti trasparenti a U sono ideali per i saggi a base di soluzioni (ad esempio saggi di agglutinazione) e le diluizioni seriali comuni, consentendo un pipettaggio facile e pulito. Disponibili in una vasta scelta di opzioni per superfici, sterilità, chiusure e dimensioni delle confezioni.
- Il polistirene trasparente ha eccellenti proprietà ottiche ed è ideale per le misurazioni ottiche
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta è un trattamento superficiale idrofilo, mentre il polistirene non trattato è dotato di maggiori caratteristiche idrofobiche
- Disponibilità di codici a barre personalizzati
Specifica
Standard | |
Nunc | |
Polystyrene | |
Non trattata |
8 x 12 | |
Microplate | |
96 | |
Round Bottom (U-well) |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.