Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
GREENER_CHOICE
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 5045-0004
13.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10450613
  • 15.15€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
  • Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
  • Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Codifica a colori
Polycarbonate
100/Pk., 500/Cs.
Verde
Nalgene
Codificatori per provette criogeniche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1417359 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/11/2024 Catalog Number5045-0004
Numero di lotto1412431 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/08/2024 Catalog Number5045-0004
Numero di lotto1395080 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/10/2023 Catalog Number5045-0004
Numero di lotto1381954 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/03/2023 Catalog Number5045-0004
Numero di lotto1376131 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/12/2022 Catalog Number5045-0004
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche > Nalgene Cryovial color coder, PS, green
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.