Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
15.15€ - 30.35€
Specifica
Tipo Codificatori per provette criogeniche
Visualizza altre specifiche
Prodotti 16
Codice del prodotto Marca Colore Product Line Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Product Line Prezzo Quantità e disponibilità  
11381785
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
354755
Bianco Nunc
25.90€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11391785
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
354879
Blu Nunc
24.85€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10060651
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
354968
Rosso Nunc
24.85€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11301795
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
355018
Verde Nunc
24.90€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11311795
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
355077
Giallo Nunc
24.93€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11321795
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
355158
Arancione Nunc
30.35€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10102791
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
375868
Marrone Nunc
27.70€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10544831
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
375884
Rosa Nunc
24.85€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11361805
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
375906
Grigio Nunc
27.70€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11371805
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
375922
Viola Nunc
24.85€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10506572
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
375930
Assortiti Nunc
25.80€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10450423
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5045-0003
Blu Nalgene
15.15€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10644331
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5045-0000
Bianco Nalgene
15.15€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10374451
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5045-0002
Giallo Nalgene
15.15€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10450613
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5045-0004
Verde Nalgene
15.15€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10431193
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
5045-0005
Rosso Nalgene
15.15€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
  • I codificatori a colori in policarbonato si inseriscono a scatto nei tappi delle provette criogeniche Nunc per una facile identificazione dei campioni
  • I portaprovette da banco in ossido di polipropilene possono essere sterilizzati in autoclave e includono funzionalità antirotazione che consentono l'apertura e la chiusura con una sola mano
  • Le mini scatole per CryoTube in polistirene ad alto impatto resistente sono ideali per la conservazione e il trasporto dei campioni di piccole quantità di campioni in provette da 1 e 1.8 ml, con coperchi a pressione che rimangono in posizione
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Specifica
Codificatori per provette criogeniche
Documenti
Product Certifications
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche