Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 375930
24.29 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- I codificatori a colori in policarbonato si inseriscono a scatto nei tappi delle provette criogeniche Nunc per una facile identificazione dei campioni
- I portaprovette da banco in ossido di polipropilene possono essere sterilizzati in autoclave e includono funzionalità antirotazione che consentono l'apertura e la chiusura con una sola mano
- Le mini scatole per CryoTube in polistirene ad alto impatto resistente sono ideali per la conservazione e il trasporto dei campioni di piccole quantità di campioni in provette da 1 e 1.8 ml, con coperchi a pressione che rimangono in posizione
Specifica
Codificatore per chiusure flaconi Nunc CryoColor, PS | |
Polycarbonate | |
500/Pk., 2000/Cs. |
Assortiti | |
Nunc | |
Codificatori per provette criogeniche |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
184099 | Certificato di conformità | 14/01/2025 | 375930 |
180891 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375930 |
164887 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375930 |
182921 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375930 |
169971 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 375930 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.