Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
Marca: Thermo Scientific™ 171099
400.02 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Descrizione
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Nunc culture dishes with a variety of sizes and designs are made from high quality optically clear polystyrene or Permanox plastic.
- Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
- Nunclon Delta treated dishes are optimized for cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Come with or without air vents for gas exchange
- The culture dishes with 2 x 2mm grid are ideal for cloning experiments and determination of plating efficiency
Ordering Information:
174926 and 169558 feature 2mm grids
171099 and 150340 for suspension culture - not Nunclon
Includes:
A certificate which assures user of biological performance as well as traceability.
Specifica
Clear | |
Plastic, Polystyrene | |
3 mL (Well) | |
8.8 cm² | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Dish | |
1 | |
500 | |
20 Pk. | |
10 mm |
Closure Included | |
Piatto | |
Clear | |
Not Gridded | |
Round | |
Non-treated | |
3 mL | |
Airvent | |
20 | |
Lid with airvent | |
35 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417491 | Certificato di Lavorazione | 10/12/2024 | 171099 |
1365953 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 171099 |
1347724 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 171099 |
1379242 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 171099 |
1403280 | Certificato di Lavorazione | 04/12/2024 | 171099 |
Offerte speciali
- Diversi produttori
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.