Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes can be opened and closed with one hand due to a proprietary hinged-cap system. The tubes feature an ergonomic design, and are compatible with both fixed-angle and swing bucket centrifuge rotors.
Marca:  Thermo Scientific™ 362695
306.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17808581
  • 327.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
15 ml
500
In rack
Conico
Yes
8500 x g
Polipropilene
50
Sterile
Conical
Centrifuge Tube
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes > 15 mL, Sterile, Racked