Learn More
O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11471350
O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11471350
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11471350
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26402.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 330645-87-9
Formula molecolare C11H15ClF6N5OP
Molecular Weight (g/mol) 413.689
Numero MDL MFCD04973268
InChI Key ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate, o-1h-6-chlorobenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-6-chloro-1-hydrocibenzotriazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, pubchem12740, acmc-20aj2uVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 42624899
IUPAC Name [(6-chlorobenzotriazol-1-yl)oxy-(dimethylamino)methylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=C(C=CC(=C2)Cl)N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto di fusione ∼180°C (decomposition)
Quantità 50 g
Peso formulazione 413.69
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10172439 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26402.18,H26402.09
Numero di lotto10190162 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26402.18,H26402.09
Numero di lotto10160052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26402.18,H26402.09
Numero di lotto10173467 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26402.18,H26402.09
Numero di lotto10214304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26402.18,H26402.09
Titolo del prodotto
O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >