Learn More
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11392029
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11392029
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11392029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26082.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
Solubility
Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and highly acidic or alkaline materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148893-10-1
Formula molecolare C10H15F6N6OP
Molecular Weight (g/mol) 380.24
Numero MDL MFCD00274639
InChI Key JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 9886157
IUPAC Name [dimethylamino(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)methylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto di fusione ∼185°C (decomposition)
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Peso formulazione 380.23
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto62500102 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/03/2025 Catalog NumberH26082.06,H26082.14,H26082.03
Numero di lotto62500031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2025 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Numero di lotto10253720 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/01/2025 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Numero di lotto10251143 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
Numero di lotto10245151 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog NumberH26082.06,H26082.03,H26082.14
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphate
Titolo del prodotto
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >