Learn More
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
Solubility
Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and highly acidic or alkaline materials.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate |
Punto di fusione | ∼185°C (decomposition) |
Quantità | 1 g |
Sensibilità | Moisture sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in acetonitrile. Insoluble in water. |
Peso formulazione | 380.23 |
Percent Purity | 99% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
62500102 | Certificato di analisi | 03/03/2025 | H26082.06,H26082.14,H26082.03 |
62500031 | Certificato di analisi | 22/01/2025 | H26082.06,H26082.03,H26082.14 |
10253720 | Certificato di analisi | 16/01/2025 | H26082.06,H26082.03,H26082.14 |
10251143 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | H26082.06,H26082.03,H26082.14 |
10245151 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | H26082.06,H26082.03,H26082.14 |