Learn More
B Braun™ Siringhe con dosaggio di precisione Omnifix™-F
Made of polypropylene/polystyrene. Omnifix™-F Solo Single-use Syringes include a highly transparent barrel with permanent marking to provide ideal readability. Plunger stopper with double sealing ring provides slow aspiration and injection.
Marca:  B Braun™ 9161406V
Codice prodotto. 10017781
  • 21.00€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
3-piece fine dosage syringe with 0.01mL graduation intervals
  • Made of polypropylene/polystyrene
  • „„Highly transparent barrel
  • „„Permanent marking, ideal readability „„
  • Safe plunger backstop
  • „„Easy aspiration up to maximum volume „„
  • Plunger stopper with double sealing ring for slow aspiration and injection
  • „„Minimal residual volume
  • „„Latex-free/PVC-free
  • Without needle
Specifica
Specifica
Polypropylene
0.01 ml
1 mL
EN ISO 8537 and EN ISO 7886-1
Centric Luer cone
Confezione da 100
Titolo del prodotto
B Braun™ Siringhe con dosaggio di precisione Omnifix™-F > Volume: 1mL