Learn More
Fisherbrand™ Agitatori aperti
Ideali per colture cellulari e progettate per l'uso in diverse condizioni ambientali
Marca:  Fisherbrand™ 88861026
716.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24360" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15514070
  • 789.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Tappetino in gomma ruvido; 6 fascette di sicurezza per provette
Descrizione
Descrizione
  • Design con profilo basso: occupa meno spazio e si inserisce facilmente nella maggior parte delle cappe di aspirazione e degli incubatori. Resistente base in plastica.
  • Controllo a microprocessore: il controllo a microprocessore consente di regolare elettronicamente l'angolo di inclinazione in modo che l'operatore possa regolare facilmente l'angolo di oscillazione da 1 a 15° mentre l'unità è in funzione. Il controllo di precisione della velocità consente un movimento oscillatorio lento e uniforme a 1 gir/min.
  • Memoria: il display indica le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento. 
  • Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
  • Display a LED: i controlli Touch Pad con il display a LED di facile lettura consentono di controllare la velocità, l'angolo di inclinazione e il tempo. Per risultati sempre riproducibili e accurati facilmente visibili da un banco all'altro del laboratorio. Sul timer è possibile visualizzare il tempo rimanente o, se programmato con un limite definito dall'utente, lo spegnimento allo scadere del tempo. Il display indica le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
  • Applicazioni: colorazione e decolorazione di gel, procedure di ibridazione, tecniche di ematologia e blotting
Certifications
CE
Servizi
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 1 a 15°(regolabile con incrementi di 1)
Da 1 a 50 gir/min
Da 5 °C a 40 °C
UE, UK, CN
415 x 293 x 142 mm
Tappetino in gomma ruvido e 6 fascette di fissaggio provette
2 anni
4.5 kg
100-240 V
CE
Aluminum Platform
LED
Da 1 sec. a 9999 min.
Videos
  • Fisherbrand Rockers and Rotators August
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Rockers and Rotators August.mp4
    • Fisherbrand - Open air rocker
      Fisherbrand open air rockers are ideal for cell culture work and can be used in a variety of environmental conditions
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Open air rocker
      Certificati
      Vedi i prodotti accessori
      Titolo del prodotto
      Fisherbrand™ Agitatori aperti > Plug Type: EU, UK, CN; Certification: CE