Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Flu A & B Test
Rapidly detect Influenza A and Influenza B viral antigens from human nasal wash, nasal swab and throat swab specimens, and get results in 15 minutes.
Marca:  Thermo Scientific™ R24600
682.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13225629
  • 703.00€ / 20 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Influenza
Reagent
20 Tests
Xpect Flu A and B Test
Nasopharyngeal
Test devices, specimen diluent (20mL), dilution tubes, disposable transfer pipettes, flu A+/B- control swab and flu B+/A- control swab
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto245300 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/03/2025 Catalog NumberR24600
Numero di lotto245299 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/03/2025 Catalog NumberR24600
Numero di lotto237836 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberR24600
Numero di lotto203173 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2024 Catalog NumberR24600
Numero di lotto187610 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/11/2024 Catalog NumberR24600
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Xpect™ Flu A & B Test > 20 tests