Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store and track samples in Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded tubes. Tubes feature permanent, high contrast 2D barcodes on the bottom, plus 1D linear barcodes with human readable text on the side.
Marca:  Thermo Scientific™ 3790-WP1D
585.36 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17278820
  • 1275.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Colorless
2D Barcoded Open-Top Tubes with White Patch and Linear Barcode
1400 μL
Polypropylene
Tube barcode: Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction and Linear EAN Code 128
Non-sterile
1000 Bulk Tubes
Storage Tube (Open Top)
Not Autoclavable
V-bottom
Bulk
Matrix™
No
Yes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1393225 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/11/2023 Catalog Number3790-WP1D
Numero di lotto1374736 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data17/11/2022 Catalog Number3790-WP1D
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ Open-Top Tri-coded Tubes >