Learn More
BRAND™ Optical Glass Cavity Slides
With rectangular ground edges.
180.00€ - 322.00€
Specifica
Edges | Ground |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Spessore (sistema metrico) | 1.2 to 1.5 mm |
Tipo | Optical Glass Slide |
N. per confezione | 50 |
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12158681
|
BRAND™
475535 |
2 |
270.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10151391
|
BRAND™
475565 |
3 |
322.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10555602
|
BRAND™
475505 |
1 |
180.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- White (clear) soda-lime glass, hydrolytic class 3
- Single concavity
- Provided in packs of 50
Specifica
Ground | |
1.2 to 1.5 mm | |
50 |
Soda Lime Glass | |
Optical Glass Slide | |
Clear White |