Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ Epoxy Bodied Graphite 4-Cell Conductivity Electrodes
Measure the most challenging samples accurately and under a wide range of conditions with these conductivity electrodes.
523.61€ - 1015.05€
Specifica
Tipi di sensore Cella in grafite a 4 elettrodi
Immersione min. 35 mm
Metodo di stoccaggio Tra le misurazioni conservare in acqua distillata o deionizzata; per la conservazione overnight o prolungata risciacquare abbondantemente e riporre asciutta
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema imperiale) cavo Diametro (sistema metrico) corpo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema imperiale) cavo Diametro (sistema metrico) corpo Prezzo Quantità e disponibilità  
10255772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
013005MD
Mini-Din a 8 pin Misuratori Orion serie Star e Star Plus 5 ft. 15 mm
579.38€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10592013
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
013010MD
8-pin Mini-DIN Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star and Versa Star Pro Conductivity Meters 10 ft. 15 mm
584.91€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11718216
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
013020MD
8-pin Mini-DIN Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star and Versa Star Pro Conductivity Meters 20 ft. 15 mm
936.66€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10142992
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
013025MD
8-pin Mini-DIN Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star and Versa Star Pro Conductivity Meters 32 ft. 15 mm
1015.05€
Pezzo
11778216
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
013605MD
8-pin Mini-DIN Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star and Versa Star Pro Conductivity Meters 5 ft. 12 mm
523.61€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11788216
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
013610
8-pin Waterproof DIN Orion 555A, 550A, 162A, 136S, 135A, 131S, 130A meters 10 ft. 15 mm
665.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10357602
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
013610MD
8-pin Mini-DIN Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star and Versa Star Pro Conductivity Meters 10 ft. 15 mm
571.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Cella in grafite a 4 elettrodi
35 mm
Tra le misurazioni conservare in acqua distillata o deionizzata; per la conservazione overnight o prolungata risciacquare abbondantemente e riporre asciutta
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ Epoxy Bodied Graphite 4-Cell Conductivity Electrodes