Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ Epoxy Bodied Graphite 4-Cell Conductivity Electrodes
Measure the most challenging samples accurately and under a wide range of conditions with these conductivity electrodes.
Marca:  Thermo Scientific™ 013610
Codice prodotto. 11788216
  • 665.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
0.55 cm-1
Orion 555A, 550A, 162A, 136S, 135A, 131S, 130A meters
Conductivity Cell
0.59 in.
10 ft.
Epoxy-Body
35 mm
ATC
8-pin Waterproof DIN
4 Electrode Graphite Cell
4-Electrode Conductivity Cells
15 mm
3 m
10 μS/cm to 200 mS/cm
Store in distilled or deionized water between measurements; for overnight or long-term storage, thoroughly rinse and store dry
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ Epoxy Bodied Graphite 4-Cell Conductivity Electrodes > Cell constant, 0.55cm- 1; 3m cable