Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™.
35.38€ - 79.09€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11722737
|
Thermo Scientific™
510015 |
2 oz. (60mL) Bottle of No Cal Stain Lifter Solution |
35.38€
60mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11772787
|
Thermo Scientific™
900020 |
1 Bottle Each of Cleaning Solutions A, B, C, and D; Beaker and Pipet |
69.67€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15304338
|
Thermo Scientific™
900021-WA |
Bottiglie di soluzione di lavaggio A per rimozione delle proteine 4 x 1 oncia (4 x 30 ml), becher e pipetta | N/A | N/A | N/A | |||||
11727777
|
Thermo Scientific™
900021-WA |
Bottiglie di soluzione di lavaggio A per rimozione delle proteine 4 x 1 oncia (4 x 30 ml), becher e pipetta |
73.77€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11737777
|
Thermo Scientific™
900022-WA |
4 x 2 oz. (4 x 60mL) Bottles of Cleaning Solution B for Bacteria Removal, Beaker and Pipet |
79.09€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11747777
|
Thermo Scientific™
900023 |
4 x 1 oz. (4 x 30mL) Bottles of Cleaning Solution C for General Cleaning, Beaker and Pipet |
75.27€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11757777
|
Thermo Scientific™
900024 |
Solution D 4 x 2 oz. (4 x 60mL) Bottles of Cleaning Solution D for Oil and Grease Removal, Beaker and Pipet |
75.27€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11772168
|
Thermo Scientific™
911110 |
10 Pack of pH Electrode Rinse Solution Pouches |
44.82€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11702188
|
Thermo Scientific™
911125 |
25 Pack of pH Electrode Rinse Solution Pouches |
62.41€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Soluzioni detergenti:
- Le soluzioni sono identificate dalle lettere A, B, C e D; ciascuna lettera designa una formulazione esclusiva
- La soluzione detergente A consente di rimuovere le contaminazioni da proteine, la soluzione detergente B i contaminanti batterici, la soluzione detergente C è destinata alla pulizia generale e la D alla rimozione di contaminanti da olio e grasso
- I flaconi sono completi di piccolo becher in cui versare la soluzione e di una pipetta in plastica per la rimozione della vecchia soluzione di riempimento dell'elettrodo
Contenuto:
- Un flacone di ciascuna soluzione detergente A, B, C e D
- Un becher
- Una pipetta
Soluzioni di conservazione:
- La soluzione di conservazione garantisce il corretto funzionamento dell'elettrodo per pH dopo conservazioni prolungate, notturne e tra i vari campioni
Nota:
I seguenti numeri di parte sono stati modificati a causa di un recente aggiornamento del sistema:
Vecchio numero di parte: 900021
Nuovo numero di parte: 900021-WA
Vecchio numero di parte: 900022
Nuovo numero di parte: 900022-WA
Utilizzare il nuovo numero di parte quando si esegue un ordine o si richiede un preventivo. I numeri di parte vecchi e nuovi sono intercambiabili sui file del certificato di analisi e delle schede di sicurezza dei materiali (MSDS).
Garanzia: Out-of-Box
Specifica
pH Electrode |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.