Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 900020
58.72 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
- Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
- Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for remov
Specifica
1 Bottle Each of Cleaning Solutions A, B, C, and D; Beaker and Pipet | |
Soluzione detergente per elettrodi pH | |
See individual components |
pH Electrode | |
Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode | |
See individual components |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid, sodium hypochlorite,pepsin, methylparaben
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.