Learn More
Thermo Scientific™ Soluzioni per la pulizia e la conservazione degli elettrodi per pH Orion™
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 510015
Descrizione
Ripristino delle prestazioni ottimali dell'elettrodo e durata prolungata dell'elettrodo grazie alle soluzioni detergenti e di conservazione per elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ in flaconi pronti per l'uso.
Cleaning Solutions:
- Solutions are identified by the letters A, B, C, and D; each letter designates a unique formulation
- Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for remov
Specifica
2 oz. (60mL) Bottle of No Cal Stain Lifter Solution | |
Soluzione detergente per elettrodi pH | |
Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode | |
60 mL |
pH Electrode | |
Cleaning | |
Bottle |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.