Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes
Achieve accurate measurements from ultrapure water, sea water, and more with these versatile 2-cell conductivity electrodes, available in a variety of materials and measurement ranges.
Marca:  Thermo Scientific™ 011010
Codice prodotto. 11748196
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1 cm^-1
150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus Meters
Orion 2 Cell Chemically Resistant Conductivity Probe
1 μS/cm to 200 mS/cm
8-pin DIN
2-Electrode Conductivity Cells
Glass, Platinum, platinized
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ 2-Cell Conductivity Electrodes > Measurement range: 1μS/cm to 200mS/cm