Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ 2.5l
Oxoid AnaeroJar 2.5L Jar comes complete with 2.5L capacity polycarbonate jar base and lid secured to base by four self-venting clips.
Marca: Thermo Scientific™ AG0025A
264.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Oxoid AnaeroJar 2.5L Jar comes complete with 2.5L capacity polycarbonate jar base and lid secured to base by four self-venting clips.
- Lid incorporates carrying handle and vacuum release feature
- Plate carrier included
- Jar holds up to 12 plates
Includes:
Plate carrier is included.
Specifica
AnaeroJar | |
Supporto per piastre incluso. | |
Confezioni singole |
Vaschetta completa | |
Thermo Scientific Oxoid | |
2.5 L |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4501780 | Certificato di analisi | 27/03/2025 | AG0025A |
4494033 | Certificato di analisi | 18/02/2025 | AG0025A |
4487847 | Certificato di analisi | 23/01/2025 | AG0025A |
4483659 | Certificato di analisi | 10/12/2024 | AG0025A |
4476525 | Certificato di analisi | 09/12/2024 | AG0025A |