Learn More
Thermo Scientific™ Dischi fattore V Oxoid™
Thermo Scientific™ Oxoid V Factor Disc is used for identification of Haemophilus spp.
Marca:  Thermo Scientific™ DD0004T
35.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11913842
  • 36.50€ / pezzi 50
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid V Factor Disc is used for identification of Haemophilus spp.
Ordering Alerts:
50 Discs/Cartridge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da -10° a -20 °C
Haemophilus species
1 cartuccia/confezione
Dischi fattore V
X Factor Disc
50 dischi/cartuccia
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6172450 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog NumberDD0004T
Numero di lotto3672810 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2024 Catalog NumberDD0004T
Numero di lotto3721997 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2024 Catalog NumberDD0004T
Numero di lotto3672810 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2023 Catalog NumberDD0004T
Numero di lotto3531404 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/02/2023 Catalog NumberDD0004T
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dischi fattore V Oxoid™ > 50 discs/cart