Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
16.39€ - 195.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Forma | Conical |
Forma del fondo | Conical |
Product Type | Centrifuge Tube |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11765075
|
Fisherbrand™
|
15 ml | Plug | 25/busta | Sterile |
190.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11755075
|
Fisherbrand™
|
15 mL | Flat Cap | 25/busta | Sterile |
188.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11849650
|
Fisherbrand™
|
15 mL | Flat Cap | Racked | Sterile |
161.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11889640
|
Fisherbrand™
|
15 mL | Plug | Racked | Sterile |
195.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11512303
|
Fisherbrand™
|
50 mL | Flat Cap | Bulk | Sterile |
191.95€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11899640
|
Fisherbrand™
|
50 mL | Plug | Racked | Sterile |
172.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11809650
|
Fisherbrand™
|
50 mL | Plug | 25/busta | Sterile |
186.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11819650
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Tappo piatto | in rack | Sterili |
161.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11935372
|
Fisherbrand™
|
50 mL | Flat Cap | Bulk | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
- Apirogene
- Fondo conico
- Ampia area di etichettatura
- Scelta di tappi con tenuta a pressione o Flat-Top
- Tipo sterile e non sterile
- Con graduazioni nere e area di etichettatura bianca
- Le provette da 15 ml sono graduate in incrementi di 0.5 ml da 2 a 14.5 ml
- Le provette da 50 ml sono graduate in incrementi di 5 ml da 5 a 50 ml
Order Info
Disponibili confezionati in rack o manicotti in schiuma.
Specifica
Polipropilene | |
Conical | |
Conical | |
Centrifuge Tube |