Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Marca: Fisherbrand™ 431885
136.58 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
- Nonpyrogenic
- Conical bottoms
- Large labeling area
- Sterile and nonsterile styles
- With black graduations and white marking area
- 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
- 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Order Info
Disponibili confezionati in rack o manicotti in schiuma.
Specifica
0.7 in. | |
15 mL | |
Graduazioni nere e area bianca per marcatura | |
50 | |
The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C) | |
Conico | |
0.50 oz. | |
Flat Cap | |
17 mm | |
Provetta per centrifuga |
Trasparente | |
Polipropilene | |
500 | |
25/busta | |
Sterile | |
119 mm | |
Conico | |
Area bianca per marcatura | |
0,5 ml | |
12.000 x g |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now