Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™
Un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute da laboratorio con cappuccio DuPont™ Tyvek™ CHF@@@7@@@ sono robuste ma leggere, con cappuccio a @@@3@@@ pezzi e gherone per una migliore vestibilità.
11.05€ - 277.00€
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
---|---|
Materiale | Tessuto Tyvek™ |
Colore | Bianco |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15254191
|
DuPont™
D14529880 |
3 X-Large |
11.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11763113
|
DuPont™
D14529880 |
3 X-Large |
277.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11753113
|
DuPont™
D14529838 |
piccolo |
274.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15204191
|
DuPont™
D14529838 |
piccolo |
11.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15224191
|
DuPont™
D14529842 |
medio |
11.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11743113
|
DuPont™
D14529842 |
medio |
274.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713113
|
DuPont™
D14529854 |
Large |
274.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15214191
|
DuPont™
D14529854 |
Large |
11.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11733113
|
DuPont™
D14529877 |
2 X-Large |
274.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15244191
|
DuPont™
D14529877 |
2 X-Large |
11.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11723113
|
DuPont™
D14529869 |
X-Large |
274.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15234191
|
DuPont™
D14529869 |
X-Large |
11.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Barriera eccellente per particolati fini e fibre
- Rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
- In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
- Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Le applicazioni comprendono industria farmaceutica, laboratori, cosmesi, ottica ed elettronica
- Le cuciture interne ribattute consentono di ridurre la contaminazione dall'interno verso l'esterno dell'indumento
- Le sovrascarpe annesse sono costituite dello stesso materiale dell'indumento con un rivestimento antiscivolo per la suola
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Bianco | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati |
Tessuto Tyvek™ | |
Elastico | |
Perforato | |
3 pezzi | |
Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2 |