Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™
GREENER_CHOICE
Un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute da laboratorio con cappuccio DuPont™ Tyvek™ CHF@@@7@@@ sono robuste ma leggere, con cappuccio a @@@3@@@ pezzi e gherone per una migliore vestibilità.
Marca:  DuPont™ D14529854
235.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11713113
  • 289.00€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Barriera eccellente per particolati fini e fibre
  • Rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
  • In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Le applicazioni comprendono industria farmaceutica, laboratori, cosmesi, ottica ed elettronica
  • Le cuciture interne ribattute consentono di ridurre la contaminazione dall'interno verso l'esterno dell'indumento
  • Le sovrascarpe annesse sono costituite dello stesso materiale dell'indumento con un rivestimento antiscivolo per la suola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Tessuto Tyvek™
Elastico
Perforato
3 pezzi
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati
Large
Bianco
Elastico
Con cappuccio
Chiusura a zip, risvolto
Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2
100 - 108 cm
Documenti
Brochures
Product Information
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™ > Formato: Large