Learn More
Axygen™ Rack per la conservazione di provette per PCR
GREENER_CHOICE
Realizzati in polipropilene. I rack di provette PCR Corning™ Axygen™ contengono 96 provette PCR da 0.2 ml. Coperchi in dotazione.
216.18€ - 278.00€
Specifica
Product Type Microtube Rack
Include Coperchio in policarbonato trasparente
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Provette da 0.2 e 0.5 ml
Materiale Policarbonato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12587857
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
R-96-PCR-FY
Giallo fluorescente
216.18€
pezzi 25
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12577857
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
R-96-PCR-FSP
Blu, verde, viola, rosso, giallo fluorescente
278.00€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Rack in polipropilene per provette per PCR
  • Contiene 96 provette per PCR da 0.2 ml
  • Disponibilità di colori diversi
  • Coperchi in dotazione
  • In confezione da cinque, con cinque confezioni a scatola. La confezione Spectrum comprende cinque rack, ciascuno di un colore fluorescente
Specifica
Specifica
Microtube Rack
Not Autoclavable
Policarbonato
25/contenitore
Coperchio in policarbonato trasparente
Provette da 0.2 e 0.5 ml
96
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ Rack per la conservazione di provette per PCR