Learn More
Axygen™ Rack per la conservazione di provette per PCR
Realizzati in polipropilene. I rack di provette PCR Corning™ Axygen™ contengono 96 provette PCR da 0.2 ml. Coperchi in dotazione.
Marca: Axygen™ R-96-PCR-FSP
124.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Rack in polipropilene per provette per PCR
- Contiene 96 provette per PCR da 0.2 ml
- Disponibilità di colori diversi
- Coperchi in dotazione
- In confezione da cinque, con cinque confezioni a scatola. La confezione Spectrum comprende cinque rack, ciascuno di un colore fluorescente
Specifica
Coperchio in policarbonato trasparente | |
No | |
Provette da 0.2 e 0.5 ml | |
96 |
Rack, microprovetta | |
Blu, verde, viola, rosso, giallo fluorescente | |
Policarbonato | |
25/contenitore |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Dimensione file: 2.2 MB
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Titolo del prodotto
Axygen™ Rack per la conservazione di provette per PCR > 96-Well; Fluorescent; Spectrum pack