Learn More
Axygen™ Rack per la conservazione di provette per PCR
GREENER_CHOICE
Realizzati in polipropilene. I rack di provette PCR Corning™ Axygen™ contengono 96 provette PCR da 0.2 ml. Coperchi in dotazione.
Marca:  Axygen™ R-96-PCR-FY
190.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12587857
  • 216.18€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 26-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rack in polipropilene per provette PCR
  • Contiene 96 provette PCR da 0.2ml
  • Disponibile in diversi colori
  • Coperchi in dotazione
  • Confezioni da cinque in scatole da cinque confezioni. La confezione Spectrum comprende cinque rack ciascuno di un colore fluorescente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Coperchio in policarbonato trasparente
Not Autoclavable
Provette da 0.2 e 0.5 ml
96
5/Pk.
Microtube Rack
Giallo fluorescente
Policarbonato
25/Cs.
25/contenitore
Titolo del prodotto
Axygen™ Rack per la conservazione di provette per PCR > 96-Well; Fluorescent yellow