Learn More
BRAND™ Erogatore puntali PD-Tip™ II Precision per pipette a ripetizione
BRAND™ PD-Tip™ II fits most instruments using standard repeating tips.
30.45€ - 108.00€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Natural |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Modello | PD-Tip II |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16368056
|
BRAND™
705700 |
0.1 mL |
108.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16323166
|
BRAND™
705702 |
0,5 ml |
99.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16333166
|
BRAND™
705704 |
1 mL |
90.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16343166
|
BRAND™
705706 |
1.25 mL |
95.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16353166
|
BRAND™
705708 |
2.5 mL |
95.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16363166
|
BRAND™
705710 |
5 mL |
95.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16373166
|
BRAND™
705712 |
10 mL |
95.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16309635
|
BRAND™
705714 |
12.5 mL |
99.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16383166
|
BRAND™
705716 |
25 mL |
53.95€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16393166
|
BRAND™
705718 |
50 mL |
30.45€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic Pipettes
- Adapter included for 25 mL and 50 mL sizes
- Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- PD-Tips II are not autoclavable
These tips are suitable for the following dispensers:
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
Specifica
Non-filtered | |
Natural | |
PD-Tip II | |
Virgin raw materials | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene, Polyethylene |
Non sterile | |
Not Autoclavable | |
Certificato delle prestazioni | |
Positive Displacement | |
Universal Fit Repeater Pipettor | |
PD-Tip II | |
Printed |
Titolo del prodotto
BRAND™ Erogatore puntali PD-Tip™ II Precision per pipette a ripetizione