Learn More
pH Buffers, Twin Neck, Fisherbrand™
Perform accurate pH calibrations with color-coded, twin neck Fisherbrand™ pH Buffer Bottles.
Marca:  Fisherbrand BS04/500ML
19.92 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10741614
  • 24.97€ / 500mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform accurate pH calibrations with color-coded, twin neck Fisherbrand™ pH Buffer Bottles.
Buffer Color Codes:
  • Pink = pH 4.01
  • Yellow = pH 7.00
  • Blue = pH 10.01
Available in 500 mL bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH calibration
4.01
Titolo del prodotto
pH Buffers, Twin Neck, Fisherbrand™ >