Learn More
Fisherbrand™ Strisce di cartine tornasole per pH
Per la misurazione diretta, rapida e semplice, del valore di pH sul punto di interesse. Le cartine indicatrici di pH Fisherbrand™ sono pronte all'uso in qualsiasi momento e non necessitano di calibrazione, impostazione o manutenzione.
Marca:  Fisherbrand™ 92115.204231
Codice prodotto. 10018080
  • 56.89€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Strisce da 85 mm x 6 mm con cartine indicatrici differenti saldate su ciascuna striscia. Il pH viene determinato confrontando le cartine con la scala colorimetrica fornita. Le strisce sono sufficientemente lunghe da evitare il contatto tra le dita e i campioni da analizzare.
  • Eccellenti capacità di misurazione in completa sicurezza per l'intervallo di pH indicato
  • La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sul tampone della striscia reattiva
  • L'indicatore è legato in modo covalente ai tamponi e non si propaga nel campione, dove può rimanere per un tempo indefinito senza pericolo di contaminazioni
  • L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
  • Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
Specifica
Specifica
da 0 a 6
Schema di comparazione colorimetrica
100 bastoncini
Strisce di carta indicatrici di pH
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strisce di cartine tornasole per pH >