Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Optimize serum sample prep by depleting unwanted albumin and IgG serum proteins for protein-profiling methods using quality depletion kits.
Marca:  Thermo Scientific™ 85160
389.50 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13484309
  • 415.00€ / 24 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Albumin Depletion Kit
Albumin Depletion Kit
Removing albumin from 24 human serum samples, 10 to 50 μL each
Plasma, Serum
Mass Spectrometry
Sample Enrichment, Sample Clean Up
Microcentrifuge, Mass Spectrometer
Pierce™
• Pierce Albumin Depletion Resin, 5 mL
• Binding/Wash Buffer, 11 mL
• Pierce Spin Columns, 24 columns
Store at 4°C.
Protein
Kit
24 Reactions
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits > Albumin Depletion Kit