Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits
Optimize serum sample prep by depleting unwanted albumin and IgG serum proteins for protein-profiling methods using quality depletion kits.
415.00€ - 544.00€
Specifica
Product Line Pierce™
Starting Material Plasma, Serum
Tipo di prodotto finale Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10579853
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
89875
Albumin and IgG Removal Kit
544.00€
1 set
13484309
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
85160
Albumin Depletion Kit
415.00€
24 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Pierce™
Plasma, Serum
Protein
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kits