Learn More
Thermo Scientific™ Colonne in plastica monouso Pierce™
Empty drip columns (0.5 to 5 mL) with matching frits and caps for packing beaded affinity or desalting resins to use in gravity-flow purification techniques.
Marca:  Thermo Scientific™ 29922
Codice prodotto. 10331064
  • 336.00€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Disposable Plastic Columns are empty columns with matching frits and caps for use in a variety of resin-based affinity or desalting techniques.
Additional Information and Online Ordering
These bulk packages of empty columns are economical and convenient devices for packing affinity purification supports and desalting resins for gravity-flow procedures. Three columns sizes are offered, suitable for procedures requiring 0.5 to 10mL resin-bed volumes. The plastic columns are supplied with matching pairs of polyethylene discs and polypropylene caps (top and bottom). The columns are economically-priced for single use and sufficiently durable to prepare and store columns for multiple uses.
Highlights:
  • For bench top gravity-flow affinity purification and size exclusion chromatography
  • Supplied complete with porous polyethylene discs, stoppers and end caps
  • Columns can be pre-packed and stored until needed
  • Compatible with most types of aqueous buffer eluents commonly used in chromatography
  • Plastic funnels can be attached to expand the buffer reservoir for increased flow rates
Includes:
Trial pack contains two columns of each available size (six columns total), matching column accessories (discs and caps), and one funnel (column reservoir extender)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 mL
Store at room temperature.
100 columns
Gravity Flow Column
Colonne monouso, 5 ml
Pierce™
Spin Column
Empty Column, Polyethylene Filter
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA391783 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number29922
Numero di lottoZL391361 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number29922
Numero di lottoZE390458A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2024 Catalog Number29922
Numero di lottoZE390458 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2024 Catalog Number29922
Numero di lottoZC390457 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/03/2024 Catalog Number29922
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Colonne in plastica monouso Pierce™ > Columns, polypropylene, 5mL; 100 columns