Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Purified recombinant streptavidin enables detection of biotinylated antibodies and other probes in a variety of standard assay methods including western blotting, ELISA, immunohistochemistry, and fluorescence imaging.
Marca:  Thermo Scientific™ 21122
172.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24369" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10147723
  • 192.00€ / 1mg
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Purified streptavidin is supplied lyophilized in phosphate-based buffer for immediate reconstitution with water
  • Streptavidin is a biotin-binding protein originally isolated from Streptomyces avidinii
  • Pierce™ streptavidin products use a recombinant form of streptavidin having a mass of 53,000 daltons and a near-neutral pI
  • Streptavidin is a tetrameric protein, with each subunit binding one molecule of biotin with affinity similar to that of avidin
  • Guanidinium chloride will dissociate avidin and streptavidin into subunits, but streptavidin is more resistant to dissociation
  • Applications: ELISA (assay dependent), western blot (assay dependent)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Unconjugated
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Pierce™
Biotin
1 mg
Solid
Streptavidin
Unlabeled
Documenti
Application Notes
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ408429 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number21122
Numero di lottoZJ393597 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/10/2024 Catalog Number21122
Numero di lottoZA379579 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number21122
Numero di lottoYD364148 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/04/2023 Catalog Number21122
Numero di lottoXF353852 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/07/2022 Catalog Number21122
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin > 1 mg