Learn More
Piperazine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10785611
Piperazine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10785611
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Codice prodotto. 10785611
Marca: Thermo Scientific Acros 131291000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-85-0
Formula molecolare C4H10N2
Molecular Weight (g/mol) 86.14
Numero MDL MFCD00005953
InChI Key GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersolVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC Name piperazine
SMILES C1CNCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperazine
Nota nome anhydrous, 99%
Punto di fusione 107.0°C to 111.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 146.0°C to 148.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Indice di Merck 15,7576
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 86.14
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Flakes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468272 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number131295000,131290100,131291000,131290025
Numero di lottoA0466038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Numero di lottoA0463680 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Numero di lottoA0449990 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Numero di lottoA0438284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Titolo del prodotto
Piperazine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >